Läs mer
7-brom-3,4-dihydro-l(2H)-naftalenon, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10631435
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10631435 1 g 1g
10330543 10 g 10g
10351685 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10631435 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01275DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 32281-97-3
Molekylformel C10H9BrO
Molekylvikt (g/mol) 225.085
MDL-nummer MFCD02179287
InChI-nyckel YGVDCGFUUUJCDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-1-tetralone, 7-bromo-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 7-bromo-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 7-bromotetralone, 7-bromo-alpha-tetralone, 7-bromotetralin-1-one, 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-bromo-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 1 2h-naphthalenone, 7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo tetralone
PubChem CID 252731
IUPAC-namn 7-brom-3,4-dihydro-2H-naftalen-1-on
LEDER C1CC2=C(C=C(C=C2)Br)C(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Bromo-3, 4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 225.08
Procent renhet 97%