Läs mer
7-Bromo-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin, 96%
Produktkod. 11416510
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11416510 5 g 5g
11406510 1 g 1g
11426510 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11416510 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27594.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 147644-11-9 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147644-11-9
Molekylformel C9H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 229.073
MDL-nummer MFCD00508291
InChI-nyckel AZCHNKNSOZJHSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776394
IUPAC-namn 7-brom-3,4-dihydro-2H-1,5-bensodioxepin
LEDER C1COC2=C(C=C(C=C2)Br)OC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Bromo-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin
Kokpunkt 145°C to 148°C (16 mmHg)
Flampunkt >120°C (248°F)
Brytningsindex 1.579
Kvantitet 5 g
Synonym 7-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine, 2h-1,5-benzodioxepin, 7-bromo-3,4-dihydro, acmc-1c5pl, 7-bromo-2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin, 7-bromo-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin, 2h-1,5-benzodioxepin,7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin
Formel vikt 229.07
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.