Läs mer
7-brom-3,4-dihydro-2H-1,4-bensotiazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzotiazin används inom många medicinska områden. De används inom industrin som färgämnen och som antioxidanter för gummi och naturliga elastomerer.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzotiazin används inom många medicinska områden. De används inom industrin som färgämnen och som antioxidanter för gummi och naturliga elastomerer.
Anteckningar
Förvara på en sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Förvara den borta från starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 230.12 |
| Procent renhet | 97% |
Säkerhet och hantering
- 7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: 7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.