Läs mer
7-brom-3,4-dihydro-2H-1,5-bensodioxepin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10456652
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10456652 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10141112 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10456652 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC13210DA
Kemiska identifierare
CAS 147644-11-9
Molekylformel C9H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 229.073
MDL-nummer MFCD00508291
InChI-nyckel AZCHNKNSOZJHSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine, 2h-1,5-benzodioxepin, 7-bromo-3,4-dihydro, acmc-1c5pl, 7-bromo-2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin, 7-bromo-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin, 2h-1,5-benzodioxepin,7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin
PubChem CID 2776394
IUPAC-namn 7-brom-3,4-dihydro-2H-1,5-bensodioxepin
LEDER C1COC2=C(C=C(C=C2)Br)OC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Bromo-3, 4-dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 229.07
Procent renhet 97%