Läs mer
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine, 96%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Bromo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine |
| CAS | 105679-22-9 |
| Molekylformel | C8H8BrNO |
| MDL-nummer | MFCD09056750 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | BrC1=CC2=C(C=C1)NCCO2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.06 |
| Procent renhet | 96% |