Läs mer
7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one |
| CAS | 32281-97-3 |
| Molekylformel | C10H9BrO |
| MDL-nummer | MFCD02179287 |
| Kvantitet | 500 g |
| LEDER | O=C1CCCC2=C1C=C(Br)C=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.08 |
| Procent renhet | 98% |