Läs mer
7-Bromo-4-fluoroindole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15420698
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15420698 5 g 5g
15430698 250 mg 250mg
15410698 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15420698 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54387.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 292636-09-0
Molekylformel C8H5BrFN
Molekylvikt (g/mol) 214.037
MDL-nummer MFCD04037874
InChI-nyckel PRXUTIXCOBFMMM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4342956
IUPAC-namn 7-bromo-4-fluoro-1H-indole
LEDER C1=CC(=C2C(=C1F)C=CN2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Bromo-4-fluoroindole
Kvantitet 5 g
Känslighet Air sensitive
Synonym 7-bromo-4-fluoroindole, 4-fluoro-7-bromoindole, pubchem14798, 1h-indole,7-bromo-4-fluoro, 1h-indole, 7-bromo-4-fluoro, ablock ab-12-9428, 7-bromanyl-4-fluoranyl-1h-indole
Formel vikt 214.04
Procent renhet 97%