Läs mer
7-brom-4-metyl-3,4-dihydro-2H-1,4-bensoxazin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10662243
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Produktkod. 10662243
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC13510EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 154264-95-6
Molekylformel C9H10BrNO
Molekylvikt (g/mol) 228.09
MDL-nummer MFCD02681913
InChI-nyckel MQMFOFZKZBLSAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine, 7-bromo-3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 7-bromo-3,4-dihydro-4-methyl, 7-bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 7-bromo-4-methyl-2h,3h-benzo e 1,4-oxazine, 2h-1,4-benzoxazine,7-bromo-3,4-dihydro-4-methyl, 7-bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine
PubChem CID 2776405
IUPAC-namn 7-brom-4-metyl-2,3-dihydro-l,4-bensoxazin
LEDER CN1CCOC2=C1C=CC(Br)=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Bromo-4-methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 228.09
Procent renhet 95%