Läs mer
7-brom-4-metyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10758825
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10758825 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10758825 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62010DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
CAS 910037-14-8
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C8H9BrN2O
MDL-nummer MFCD09025911
Kvantitet 1 g
Synonym 7-bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 7-bromo-4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, pubchem17432, 7-bromo-4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine
InChI-nyckel KPGNYZHIKPSZMS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1CCOC2=CC(=CN=C21)Br
IUPAC-namn 7-brom-4-metyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazin
Molekylvikt (g/mol) 229.077
PubChem CID 24229649
Formel vikt 229.08
Procent renhet 95%