Läs mer
7-Bromo-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Mikromol™
Produktkod. 30050010
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30050010 50 mg
1 options
Produktkod. 30050010 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0064.09
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7-Bromo-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Bromo-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
CAS 868350-97-4
Analyt- eller komponentnamn 7-Bromo-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H12 Br N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 7-Bromo-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Bromazepam Imp. C (EP), Bromazepam Impurity C
InChI formel InChI=1S/C15H12BrN3O/c1-9-3-2-4-13(18-9)15-11-7-10(16)5-6-12(11)19-14(20)8-17-15/h2-7H,8H2,1H3,(H,19,20)
LEDER Cc1cccc(n1)C2=NCC(=O)Nc3ccc(Br)cc23
IUPAC-namn 7-bromo-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 330.18
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 329.0164 g/mol