Läs mer
7-brom-5-metyl-1-bensofuran, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10027739
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10027739 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10027739 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00316DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Bromo-5-methyl-1-benzofuran
CAS 35700-48-2
Analysprocentintervall 95%
Molekylformel C9H7BrO
Kvantitet 1 g
Synonym 7-bromo-5-methylbenzofuran, 7-bromo-5-methylbenzo b furan, 7-bromo-5-methyl-benzofuran, benzofuran, 7-bromo-5-methyl
InChI-nyckel TZUMDTURHSPEAY-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=C2C(=C1)C=CO2)Br
IUPAC-namn 7-brom-5-metyl-l-bensofuran
Molekylvikt (g/mol) 211.058
PubChem CID 21071801
Formel vikt 211.06