Läs mer
7-Bromo-6-chloro-4(3H)-quinazolinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Bromo-6-chloro-4(3H)-quinazolinone |
| CAS | 17518-98-8 |
| Molekylformel | C8 H4 Br Cl N2 O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4BrClN2O/c9-5-2-7-4(1-6(5)10)8(13)12-3-11-7/h1-3H,(H,11,12,13) |
| LEDER | Clc1cc2C(=O)NC=Nc2cc1Br |
| IUPAC-namn | 7-bromo-6-chloro-3H-quinazolin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.49 |
| Formel vikt | 257.9196 |