Läs mer
7-brom-6-klor-7-deazapurin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15426258
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15426258 1 g 1g
15436258 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15426258 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59833.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 22276-95-5 | Molekylformel: C6H3BrClN3 | Molekylvikt: 232,465 g/mol
Det är en viktig råvara och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, agrokemikalier och färgämnen.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Det är en viktig råvara och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, agrokemikalier och färgämnen.
Löslighet
Lätt löslig i vatten.
Anteckningar
Förvara på en sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Förvara den borta från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22276-95-5
Molekylformel C6H3BrClN3
Molekylvikt (g/mol) 232.465
MDL-nummer MFCD09702029
InChI-nyckel OXLMTRZWMHIZBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-4-chloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7-bromo-6-chloro-7-deazapurine, 4-chloro-5-bromo-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 5-bromo-4-chloro, 7-deaza-7-bromo-6-chloropurine, 5-bromo-4-chloropyrrolo 2,3-d pyrimidine, 5-bromo-4-chloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7-bromo-5-chloro-2,4,9-triazabicyclo 4.3.0 nona-2,4,7,10-tetraene, pubchem14950, acmc-209zzo
PubChem CID 5380710
IUPAC-namn 5-brom-4-klor-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin
LEDER C1=C(C2=C(N1)N=CN=C2Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Bromo-6-chloro-7-deazapurine
Smältpunkt 221 °C till 225 °C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 232.47
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.