Läs mer
7-Bromo-8-methylquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Bromo-8-methylquinoline |
| CAS | 809248-61-1 |
| Molekylformel | C5 H2 Cl N3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2ClN3/c6-5-4(3-7)8-1-2-9-5/h1-2H |
| LEDER | Clc1nccnc1C#N |
| IUPAC-namn | 3-chloropyrazine-2-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.542 |
| Formel vikt | 138.994 |