Läs mer
7-Bromo-DL-tryptophan (contains up to 20% inorganics), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Bromo-DL-tryptophan |
| CAS | 852391-45-8 |
| Molekylformel | C11 H11 Br N2 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11BrN2O2/c12-8-3-1-2-7-6(5-14-10(7)8)4-9(13)11(15)16/h1-3,5,9,14H,4,13H2,(H,15,16) |
| LEDER | NC(Cc1c[nH]c2c(Br)cccc12)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-(7-bromo-1H-indol-3-yl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.121 |
| Formel vikt | 282 |