Läs mer
7-Bromobenz[a]anthracene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Bromobenz[a]anthracene |
| CAS | 32795-84-9 |
| Molekylformel | C18 H11 Br |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 7-Bromobenz[a]anthracene (ACI), 7-Bromobenzo[a]anthracene, 7-Bromotetraphene, NSC 30995, Benz[a]anthracene, 7-bromo- (6CI, 8CI, 9CI, ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H11Br/c19-18-15-8-4-2-6-13(15)11-17-14-7-3-1-5-12(14)9-10-16(17)18/h1-11H |
| LEDER | Brc1c2ccccc2cc3c1ccc4ccccc34 |
| IUPAC-namn | 7-bromobenzo[a]anthracene |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.18 |
| Formel vikt | 306.004 |