Läs mer
7-Bromobenzo[b]furan, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15455927
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455927 250 mg 250mg
15445927 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455927 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33129.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 133720-60-2
Molekylformel C8H5BrO
Molekylvikt (g/mol) 197.03
MDL-nummer MFCD09056756
InChI-nyckel GPZPQJITKRSVQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromobenzofuran, 7-bromobenzo b furan, benzofuran, 7-bromo, benzofuran, bromo, 7-bromo-benzofuran, 7-bromo-1-benzo b furan, acmc-1c18b
PubChem CID 113628
IUPAC-namn 7-brom-l-bensofuran
LEDER BrC1=C2OC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Bromobenzo[b]furan
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 197.03
Procent renhet 97%