Läs mer
7-bromohept-1-yne, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-bromohept-1-yne |
| CAS | 81216-14-0 |
| Molekylformel | C7H11Br |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11Br/c1-2-3-4-5-6-7-8/h1H,3-7H2 |
| LEDER | BrCCCCCC#C |
| IUPAC-namn | 7-bromohept-1-yne |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.07 |
| Formel vikt | 174.0044 |