Läs mer
7-Bromoheptanenitrile, 98%
Produktkod. 11351817
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11351817 25 g 25g
11341817 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05068.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20965-27-9 | C7H12BrN | 190.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20965-27-9
Molekylformel C7H12BrN
Molekylvikt (g/mol) 190.08
MDL-nummer MFCD00001982
InChI-nyckel HVVQSKCGHAPHMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromoheptanonitrile, heptanenitrile, 7-bromo, 6-cyanohexyl bromide, 1-bromo-6-cyanohexane, 6-bromohexylcyanide, 6-bromohexyl cyanide, 7-bromo-heptanonitrile, 7-bromoheptan enitrile, 7-bromanylheptanenitrile, acmc-1cc07
PubChem CID 88737
IUPAC-namn 7-bromheptanenitril
LEDER BrCCCCCCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Bromoheptanenitrile
Densitet 1.266
Kokpunkt 114°C to 115°C (4 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.475
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 1748070
Formel vikt 190.09
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.