Läs mer
7-Bromoheptanoic acid, 97%
Produktkod. 15392042 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15392042 25 g 25g
15362042 1 g 1g
15372042 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15392042 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 453260250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 30515-28-7 | C7H13BrO2 | 209.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30515-28-7
Molekylformel C7H13BrO2
Molekylvikt (g/mol) 209.08
InChI-nyckel JLPQXFFMVVPIRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-heptanoic acid, heptanoic acid, 7-bromo, 7-bromoenanthic acid, omega-bromoheptanoic acid, 7-bromoheptanoicacid, 5-bromopentylacetate;, 7-bromo heptanoic acid, acmc-1aezo, ksc226m8n
PubChem CID 121723
IUPAC-namn 7-bromoheptanoic acid
LEDER C(CCCBr)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Bromoheptanoic acid
Smältpunkt 29.0°C to 32.0°C
Kokpunkt 121.0°C to 125.0°C (5.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Kvantitet 25 g
Formel vikt 209.08
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 7-Bromoheptanoic acid, 97%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.