Läs mer
7-Bromoheptanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Bromoheptanoic Acid |
| CAS | 30515-28-7 |
| Molekylformel | C7H13BrO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | zeta-Bromo-enanthic Acid, 7-Bromoheptanoic Acid, ω-Bromoheptanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13BrO2/c8-6-4-2-1-3-5-7(9)10/h1-6H2,(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)CCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 7-bromoheptanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.08 |
| Formel vikt | 208.0099 |