Läs mer
7-Bromoheptanol, TRC
Produktkod. 30345212
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30345212 5 g
1 options
Produktkod. 30345212 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6839605G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Bromoheptanol
CAS 10160-24-4
Molekylformel C7H15BrO
Kvantitet 5 g
Synonym 7-Bromo-1-heptanol
InChI formel InChI=1S/C7H15BrO/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h9H,1-7H2
LEDER OCCCCCCCBr
IUPAC-namn 7-bromoheptan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 195.1
Formel vikt 194.0306