Läs mer
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15447567
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15447567 1 g 1g
15457567 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35721.03
 Begränsad artikel
CAS: 808744-34-5 | Molecular Formula: C7H5BrN2 | Molecular Weight: 197.035 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 808744-34-5
Molekylformel C7H5BrN2
Molekylvikt (g/mol) 197.035
MDL-nummer MFCD07778353
InChI-nyckel OASOJRLJBDCVNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromoimidazo 1,2-a pyridine, 7-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 7-bromo, 7-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine, pubchem22087, acmc-209pkg, 7-bromanylimidazo 1,2-a pyridine, 7-bromo-imidazol 1,2-a pyridine, 7-bromo-imidazo-1,2-a-pyridine
PubChem CID 15098903
IUPAC-namn 7-bromoimidazo[1,2-a]pyridin
LEDER C1=CN2C=CN=C2C=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Smältpunkt 118 °C till 120 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 197.03
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.