Läs mer
7-bromindol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10482895
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10482895 1 g 1g
10561824 10 g 10g
10001834 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10482895 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00800DA
Kemiska identifierare
CAS 51417-51-7
Molekylformel C8H6BrN
Molekylvikt (g/mol) 196.047
InChI-nyckel RDSVSEFWZUWZHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromoindole, 1h-indole, 7-bromo, 7-bromo-indole, 7-bromindol, 7-bromoindol, 7-brom-1h-indole, pubchem7318, acmc-209ktm, ksc269i1f
PubChem CID 2757020
IUPAC-namn 7-brom-lH-indol
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Bromo-1H-indole
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 196.05
Procent renhet 97%