Läs mer
7-bromindol, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10525924 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10525924 1 g Glasflaska 1g
10193394 250 mg Glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10525924 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 397060010
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 51417-51-7
Molekylformel C8H6BrN
Molekylvikt (g/mol) 196.05
MDL-nummer MFCD00799492
InChI-nyckel RDSVSEFWZUWZHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromoindole, 1h-indole, 7-bromo, 7-bromo-indole, 7-bromindol, 7-bromoindol, 7-brom-1h-indole, pubchem7318, acmc-209ktm, ksc269i1f
PubChem CID 2757020
IUPAC-namn 7-brom-lH-indol
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Bromoindole
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 46 °C till 47 °C
Färg Beige-Gul eller Brun
Flampunkt 113 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 196.05
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 7-Bromoindole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.