Läs mer
7-Bromoisoquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Bromoisoquinoline |
| CAS | 58794-09-5 |
| Molekylformel | C9H6BrN |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6BrN/c10-9-2-1-7-3-4-11-6-8(7)5-9/h1-6H |
| LEDER | Brc1ccc2ccncc2c1 |
| IUPAC-namn | 7-bromoisoquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.05 |
| Formel vikt | 206.9684 |