missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Bromoisoquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Bromoisoquinoline |
| CAS | 58794-09-5 |
| Molekylformel | C9H6BrN |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6BrN/c10-9-2-1-7-3-4-11-6-8(7)5-9/h1-6H |
| LEDER | Brc1ccc2ccncc2c1 |
| IUPAC-namn | 7-bromoisoquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.05 |
| Formel vikt | 206.9684 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?