Läs mer
7-Bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amin, Thermo Scientific™
Produktkod. 17372491 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17372491 1 g
17382491 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17372491 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 468700010
Kemiska identifierare
CAS 937046-98-5
Molekylformel C6H5BrN4
Molekylvikt (g/mol) 213.04
MDL-nummer MFCD09033848
InChI-nyckel YGCJBESZJIGDMP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 7-bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amin
LEDER NC1=NC=NN2C(Br)=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Infrarött spektrum Conforms to structure
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 213.04
Fysisk form Pulver