Läs mer
7-Bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amin, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine |
| Infrarött spektrum | Följer strukturen |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 213.04 |
| Fysisk form | Pulver |