missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

7-(But-2-yn-1-yl)-8-(dimethylamino)-3-methyl-1-((4-methylquinazolin-2-yl)methyl)-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, TRC

Produktkod. 30331777
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30331777 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331777 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB755315500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemiskt namn eller material 7-(But-2-yn-1-yl)-8-(dimethylamino)-3-methyl-1-((4-methylquinazolin-2-yl)methyl)-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione
CAS 1646355-34-1
Molekylformel C22 H23 N7 O2
Kvantitet 500 mg
Synonym 7-(But-2-yn-1-yl)-8-(dimethylamino)-3-methyl-1-((4-methylquinazolin-2-yl)methyl)-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, 1H-Purine-2,6-dione, 7-(2-butyn-1-yl)-8-(dimethylamino)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]- (ACI), 7-(2-Butyn-1-yl)-8-(dimethylamino)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-1H-purine-2,6-dione (ACI)
InChI formel InChI=1S/C22H23N7O2/c1-6-7-12-28-18-19(25-21(28)26(3)4)27(5)22(31)29(20(18)30)13-17-23-14(2)15-10-8-9-11-16(15)24-17/h8-11H,12-13H2,1-5H3
LEDER CC#CCn1c(nc2N(C)C(=O)N(Cc3nc(C)c4ccccc4n3)C(=O)c12)N(C)C
IUPAC-namn 7-but-2-ynyl-8-(dimethylamino)-3-methyl-1-[(4-methylquinazolin-2-yl)methyl]purine-2,6-dione
Molekylvikt (g/mol) 417.464
Formel vikt 417.191
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.