Läs mer
7-Carboxy-5-chloro-8-hydroxy-3,4-dihydro-3-methylisocoumarin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Carboxy-5-chloro-8-hydroxy-3,4-dihydro-3-methylisocoumarin |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9ClO5/c1-4-2-5-7(12)3-6(10(14)15)9(13)8(5)11(16)17-4/h3-4,13H,2H2,1H3,(H,14,15) |
| Formel vikt | 256.0139 |