Läs mer
7-Chloro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepine-2-one, Mikromol™
Beskrivning
7-Chloro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepine-2-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quazepam Related Compount A |
| CAS | 49606-44-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Quazepam Related Compount A |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H11 Cl F4 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-, 7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 2-Oxoquazepam, 7-Chloro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1,3-dihydro-5-(2-fluorophenyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Oxoquazepam, Sch 15725, 7-Chloro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepine-2-one, Quazepam Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C17H11ClF4N2O/c18-10-5-6-14-12(7-10)16(11-3-1-2-4-13(11)19)23-8-15(25)24(14)9-17(20,21)22/h1-7H,8-9H2 |
| LEDER | Fc1ccccc1C2=NCC(=O)N(CC(F)(F)F)c3ccc(Cl)cc23 |
| IUPAC-namn | 7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-3H-1,4-benzodiazepin-2-one |
| Visa mer |