Läs mer
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b]azepin-5-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b]azepin-5-one |
| CAS | 160129-45-3 |
| Molekylformel | C10H10ClNO |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 7-Chloro-5-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10ClNO/c11-7-3-4-9-8(6-7)10(13)2-1-5-12-9/h3-4,6,12H,1-2,5H2 |
| LEDER | Clc1ccc2NCCCC(=O)c2c1 |
| IUPAC-namn | 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-1-benzazepin-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.65 |
| Formel vikt | 195.0451 |