Läs mer
7-kloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin hydroklorid, 98 %
Produktkod. 15468316
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468316 250 mg 250mg
15448316 1 g 1g
15458316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15468316 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63456.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 73075-45-3 | C9H11Cl2N | 204,094 g/mol
Det är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en viktig organisk mellanprodukt. Den kan användas inom
jordbrukskemikalier
, läkemedel och färgämnen. Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73075-45-3
Molekylformel C9H11Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 204.094
MDL-nummer MFCD08461076
InChI-nyckel OGIAIXMUSSACDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrochloride, isoquinoline, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hcl, 7-chhloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochlor, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 12595070
IUPAC-namn 7-klor-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin;hydroklorid
LEDER C1CNCC2=C1C=CC(=C2)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 204.1
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.