Läs mer
7-Klor-1,3-dihydro-5-(2-fluorfenyl)-2-nitrometylen-2H-1,4-bensodiazepin, 4-oxid, TRC
Produktkod. 30010494
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010494 100 mg
30007387 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30010494 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC366465100MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60656-76-0
Molekylformel C16H11ClFN3O3
Molekylvikt (g/mol) 347.73
Synonym 7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-(nitromethylene)-1H-1,4-benzodiazepine 4-Oxide, Midazolam Intermediate II
IUPAC-namn 7-klor-1-(3-fluorfenyl)-3-metylid-2-nitro-4-oxido-2H-1,4-bensodiazepin-4-ium
LEDER C=C1C(N(C2=C(C=C(C=C2)Cl)C=[N+]1[O-])C3=CC(=CC=C3)F)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-(nitromethylene)-1H-1,4-benzodiazepine 4-Oxide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H11ClFN3O3/c1-10-16(21(23)24)20(14-4-2-3-13(18)8-14)15-6-5-12(17)7-11(15)9-19(10)22/h2-9,16H,1H2
Formel vikt 259.016