Läs mer
7-klor-1,3-naftalendisulfonsyra, TRC
Produktkod. 30349720
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30349720 500 mg
1 options
Produktkod. 30349720 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC587880500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Chloro-1,3-naphthalenedisulfonic Acid
CAS 102878-16-0
Molekylformel C24 H46 O11
Kvantitet 500 mg
Synonym 7-Chloronaphthalene-1,3-disulfonic Acid
InChI formel InChI=1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23+,24-/m1/s1
LEDER CCCCCCCCCCCCO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-dodecoxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymetyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymetyl)oxan-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 510.615
Formel vikt 510.304