missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-6-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-6-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Hydrochloride |
| CAS | 526204-10-4 |
| Molekylformel | C17 H18 Cl N3 O3 . Cl H |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 7-Chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-6-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Hydrochloride, Ciprofloxacin Related Compound A (USP), 3-Quinolinecarboxylic acid, 7-chloro-1-cyclopropyl-1,4-dihydro-4-oxo-6-(1-piperazinyl)-, monohydrochloride (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18ClN3O3.ClH/c18-13-8-14-11(7-15(13)20-5-3-19-4-6-20)16(22)12(17(23)24)9-21(14)10-1-2-10;/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24);1H |
| LEDER | Cl.OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(Cl)c(cc3C1=O)N4CCNCC4 |
| IUPAC-namn | 7-chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-6-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.26 |
| Formel vikt | 383.0803 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?