Läs mer
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid (Fluoroquinolonic Acid), Mikromol™
Beskrivning
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid (Fluoroquinolonic Acid)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluoroquinolonic acid |
| CAS | 86393-33-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fluoroquinolonic acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H9 Cl F N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ciprofloxacin Hydrochloride Imp. A (EP), Ciprofloxacin Imp. A (EP), Enrofloxacin Imp. A (EP), Fluoroquinolonic Acid, 7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, Ciprofloxacin Hydrochloride Impurity A, Enrofloxacin Impurity A, Ciprofloxacin Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClFNO3/c14-9-4-11-7(3-10(9)15)12(17)8(13(18)19)5-16(11)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2,(H,18,19) |
| LEDER | OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(Cl)c(F)cc3C1=O |
| IUPAC-namn | 7-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid |
| Visa mer |