missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

7-Chloro-1-Ethyl-6-Fluoro-1,4-Dihydro-4-Oxo-3-Quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC

Produktkod. 30358137
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30358137 10 mg
30350810 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30358137 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC31551010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 70458-94-5
Molekylformel C14 H13 Cl F N O3
Molekylvikt (g/mol) 297.71
Synonym 7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 7-chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, Pefloxacin Mesilate Dihydrate Imp. G (EP)
IUPAC-namn ethyl 7-chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylate
LEDER CCOC(=O)C1=CN(CC)c2cc(Cl)c(F)cc2C1=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl 7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H13ClFNO3/c1-3-17-7-9(14(19)20-4-2)13(18)8-5-11(16)10(15)6-12(8)17/h5-7H,3-4H2,1-2H3
Formel vikt 297.0568
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.