Läs mer
7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid, 90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9ClFNO3/c1-2-15-5-7(12(17)18)11(16)6-3-9(14)8(13)4-10(6)15/h3-5H,2H2,1H3,(H,17,18) |
| Formel vikt | 269.0255 |