Läs mer
7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amine, Mikromol™
Produktkod. 17991796
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
17991796 50 mg
1 options
Produktkod. 17991796 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0136.06
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amine
CAS 448950-89-8
Analyt- eller komponentnamn 7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H13 Cl N4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Alprazolam Imp. G (EP), 7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amine, Alprazolam Impurity G
InChI formel InChI=1S/C17H13ClN4/c1-10-20-21-17-16(19)15(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(18)7-8-14(13)22(10)17/h2-9H,19H2,1H3
LEDER Cc1nnc2c(N)c(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc4n12
IUPAC-namn 7-chloro-1-methyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amine
Molekylvikt (g/mol) 308.76
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 308.0829 g/mol