missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amine, TRC

Produktkod. 17962175
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17962175 50 mg
17992945 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17962175 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36944550MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 448950-89-8
Molekylformel C17 H13 Cl N4
Molekylvikt (g/mol) 308.76
Synonym Alprazolam Imp. G (EP), 7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amine
IUPAC-namn 7-chloro-1-methyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amine
LEDER Cc1nnc2c(N)c(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc4n12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H13ClN4/c1-10-20-21-17-16(19)15(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(18)7-8-14(13)22(10)17/h2-9H,19H2,1H3
Formel vikt 308.0829
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.