Läs mer
7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amine, TRC
Produktkod. 17992945
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17992945 5 mg
17962175 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17992945 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3694455MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 448950-89-8
Molekylformel C17 H13 Cl N4
Molekylvikt (g/mol) 308.76
Synonym Alprazolam Imp. G (EP), 7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amine
IUPAC-namn 7-chloro-1-methyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amine
LEDER Cc1nnc2c(N)c(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc4n12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H13ClN4/c1-10-20-21-17-16(19)15(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(18)7-8-14(13)22(10)17/h2-9H,19H2,1H3
Formel vikt 308.0829
Procent renhet >95%