Läs mer
7-Chloro-3-methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazine 1,1-dioxide, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 7-Chloro-3-methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazine 1,1-dioxide |
| CAS | 22503-72-6 |
| Molekylformel | C8H9ClN2O2S |
| MDL-nummer | MFCD00270874 |
| Kvantitet | 250 mg |
| LEDER | O=S(C1=C(NC2C)C=CC(Cl)=C1)(N2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.69 |
| Procent renhet | 97% |