Läs mer
7-Chloro-3H-imidazo[4,5-b]pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Chloro-3H-imidazo[4,5-b]pyridine |
| CAS | 6980-11-6 |
| Molekylformel | C6H4ClN3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 7-Chloro-1H-imidazo[4,5-b]pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClN3/c7-4-1-2-8-6-5(4)9-3-10-6/h1-3H,(H,8,9,10) |
| LEDER | ClC1=C(NC=N2)C2=NC=C1 |
| IUPAC-namn | 7-chloro-1H-imidazo[4,5-b]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.57 |
| Formel vikt | 153.01 |