Läs mer
7-Chloro-4-(4-hydroxyphenylamino)quinoline, Mikromol™
Produktkod. 30049848
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049848 25 mg
30049209 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30049848 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0617.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7-Chloro-4-(4-hydroxyphenylamino)quinoline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 7-Chloro-4-(4-hydroxyphenylamino)quinoline
CAS 81099-86-7
Analyt- eller komponentnamn 7-Chloro-4-(4-hydroxyphenylamino)quinoline
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H11 Cl N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 7-Chloro-4-(4-hydroxyphenylamino)quinoline
InChI formel InChI=1S/C15H11ClN2O/c16-10-1-6-13-14(7-8-17-15(13)9-10)18-11-2-4-12(19)5-3-11/h1-9,19H,(H,17,18)
LEDER Oc1ccc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)cc1
IUPAC-namn 4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]phenol
Molekylvikt (g/mol) 270.71
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 270.056 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.