missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

7-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic Acid, TRC

Produktkod. 30359917
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30359917 100 mg
30352652 500 mg
30360221 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30359917 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC382335100MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 86-47-5
Molekylformel C10H6ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 223.61
IUPAC-namn 7-chloro-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylic acid
LEDER OC(=O)C1=CNc2cc(Cl)ccc2C1=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 7-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic Acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H6ClNO3/c11-5-1-2-6-8(3-5)12-4-7(9(6)13)10(14)15/h1-4H,(H,12,13)(H,14,15)
Formel vikt 223.0036
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.