Läs mer
7-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic Acid, TRC
Produktkod. 30360221
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30360221 1 g
30352652 500 mg
30359917 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30360221 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3823351G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-47-5
Molekylformel C10H6ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 223.61
IUPAC-namn 7-chloro-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylic acid
LEDER OC(=O)C1=CNc2cc(Cl)ccc2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H6ClNO3/c11-5-1-2-6-8(3-5)12-4-7(9(6)13)10(14)15/h1-4H,(H,12,13)(H,14,15)
Formel vikt 223.0036