Läs mer
7-Chloro-4-hydroxyquinoline, 99%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Chloro-4-hydroxyquinoline |
| Smältpunkt | 276.0°C to 279.0°C |
| Analysprocentintervall | 98.5% min. (HPLC) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Kvantitet | 25 g |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: insoluble |
| Formel vikt | 179.61 |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 7-Chloro-4-hydroxyquinoline
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.