Läs mer
7-Chloro-4-nitroquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Chloro-4-nitroquinoline |
| CAS | 1076199-85-3 |
| Molekylformel | C9 H5 Cl N2 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5ClN2O2/c10-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-9(7)12(13)14/h1-5H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccnc2cc(Cl)ccc12 |
| IUPAC-namn | 7-chloro-4-nitroquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.6 |
| Formel vikt | 208.004 |